5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 0 DKK
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₁₀N₄
Smeltepunkt: 270…272 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078880
CAS-nummer: 95-02-3