2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9029-1G OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA 765 DKK
APOSOR9029-1G APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235268
CAS-nummer: 27296-76-0