1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
OR902892-100G OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA 2920 DKK
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014100
CAS-nummer: 23159-07-1