2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 6540 DKK
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 14300-45-9