1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902830-1G OR902830-250MG
APOSOR902830-1GEA 2420 DKK
APOSOR902830-1G APOSOR902830-250MG
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701405
CAS-nummer: 1187931-81-2