3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Acetamidothioanisole
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 3000 DKK
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Formel: C₉H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2524-78-9