5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902743-25G OR902743-5G
APOSOR902743-25GEA 915 DKK
APOSOR902743-25G APOSOR902743-5G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formel: C₆Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191419
CAS-nummer: 56413-95-7