6-Chlorohexanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902690-100G
OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA
839
DKK
APOSOR902690-100G
APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061103 CAS-nummer: 4224-62-8 |