3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902641-1G OR902641-250MG
APOSOR902641-1GEA 366 DKK
APOSOR902641-1G APOSOR902641-250MG
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C6H8N2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143212
CAS-nummer: 89831-40-3