5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 741 DKK
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24393897
CAS-nummer: 88982-91-6