7-Nitroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 2300 DKK
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molekylvægt: 174.1561 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234498
CAS-nummer: 613-51-4