5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902555-10G OR902555-1G OR902555-5G
APOSOR902555-10GEA 4860 DKK
APOSOR902555-10G APOSOR902555-1G APOSOR902555-5G
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357567
CAS-nummer: 845546-13-6