N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902448-1G OR902448-5G
APOSOR902448-1GEA 183 DKK
APOSOR902448-1G APOSOR902448-5G
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21604009
CAS-nummer: 326888-32-8