3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902414-1G OR902414-25G
APOSOR902414-1GEA 0 DKK
APOSOR902414-1G APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formel: C9H10O3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137907
CAS-nummer: 3480-87-3