Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902294-10G OR902294-1G OR902294-5G
APOSOR902294-10GEA 3700 DKK
APOSOR902294-10G APOSOR902294-1G APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368333
CAS-nummer: 77186-95-9