5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
OR902290-1G OR902290-250MG
APOSOR902290-1GEA 513 DKK
APOSOR902290-1G APOSOR902290-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12024425
CAS-nummer: 91420-25-6