Methyl-5-quinolyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Methoxyquinoline
OR902277-10G OR902277-25G OR902277-5G
APOSOR902277-10GEA 1700 DKK
APOSOR902277-10G APOSOR902277-25G APOSOR902277-5G
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Methyl-5-quinolyl ether
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02752664
CAS-nummer: 6931-19-7