4-Iodoisoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902256-1G OR902256-5G
APOSOR902256-1GEA 284 DKK
APOSOR902256-1G APOSOR902256-5G
4-Iodoisoxazole 97%
4-Iodoisoxazole
Formel: C₃H₂INO
Molekylvægt: 194.9600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999222
CAS-nummer: 847490-69-1