1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902251-1G OR902251-250MG
APOSOR902251-1GEA 2110 DKK
APOSOR902251-1G APOSOR902251-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06653330
CAS-nummer: 195311-28-5