1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902214-1G OR902214-5G
APOSOR902214-1GEA 458 DKK
APOSOR902214-1G APOSOR902214-5G
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044810
CAS-nummer: 89895-06-7