Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902212-1G OR902212-250MG
APOSOR902212-1GEA 676 DKK
APOSOR902212-1G APOSOR902212-250MG
Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111833
CAS-nummer: 20317-40-2