Tetrabutylammonium tribromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 968 DKK
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutylammonium tribromid 97%
Tetrabutylammonium tribromid
Formel: C₁₆H₃₆Br₃N
Molekylvægt: 482.18 g/mol
Smeltepunkt: 71…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012110
CAS-nummer: 38932-80-8
UN nummer: 1759
ADR: 8 III