2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902137-1G OR902137-25G OR902137-5G
APOSOR902137-1GEA 933 DKK
APOSOR902137-1G APOSOR902137-25G APOSOR902137-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formel: C₉H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863416
CAS-nummer: 94448-88-1