Methyl6-iodnicotinat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-iodonicotinate
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 889 DKK
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl6-iodnicotinat 96%
Methyl6-iodnicotinat
Formel: C₇H₆INO₂
Molekylvægt: 263.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12546492
CAS-nummer: 173157-33-0