2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902100-1G OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA 2730 DKK
APOSOR902100-1G APOSOR902100-250MG
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14582951
CAS-nummer: 91668-83-6