6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902094-1G OR902094-5G
APOSOR902094-1GEA 0 DKK
APOSOR902094-1G APOSOR902094-5G
6-Chloroquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02930633
CAS-nummer: 1810-67-9