2-(BOC-amino)-6-chlorpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR902051-1G OR902051-25G OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA 578 DKK
APOSOR902051-1G APOSOR902051-25G APOSOR902051-5G
2-(BOC-amino)-6-chlorpyridin 97%
2-(BOC-amino)-6-chlorpyridin
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09030821
CAS-nummer: 159603-71-1