N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902039-1G OR902039-25G OR902039-5G
APOSOR902039-1GEA 393 DKK
APOSOR902039-1G APOSOR902039-25G APOSOR902039-5G
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide
Formel: C₈H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504981
CAS-nummer: 1065074-98-7