2-Brom-4-methylpyrimidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902029-1G
OR902029-25G
OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA
556
DKK
APOSOR902029-1G
APOSOR902029-25G
APOSOR902029-5G
2-Brom-4-methylpyrimidin 97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molekylvægt: 128.56 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04037883 CAS-nummer: 130645-48-6 |