Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR902025-25G OR902025-5G
APOSOR902025-25GEA 2660 DKK
APOSOR902025-25G APOSOR902025-5G
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840850
CAS-nummer: 39977-44-1