Methyl6-(dimethylamino)nicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 1260 DKK
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
Methyl6-(dimethylamino)nicotinat 98%
Methyl6-(dimethylamino)nicotinat
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699718
CAS-nummer: 26218-81-5