2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 4860 DKK
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Formel: C₈H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09862688
CAS-nummer: 106690-40-8