2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902003-1G
OR902003-25G
OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA
985
DKK
APOSOR902003-1G
APOSOR902003-25G
APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10699715 CAS-nummer: 1033202-65-1 |