Methyl4-hydroxynicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 1800 DKK
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
Methyl4-hydroxynicotinat 98%
Methyl4-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114270
CAS-nummer: 67367-24-2