5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901850-1G OR901850-250MG OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA 2460 DKK
APOSOR901850-1G APOSOR901850-250MG APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18374102
CAS-nummer: 1261365-86-9