3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 907 DKK
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142.5862 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12196974
CAS-nummer: 89639-36-1