2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-1GEA 360 DKK
APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234040
CAS-nummer: 36953-40-9