2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901752-1G OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA 4310 DKK
APOSOR901752-1G APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185540
CAS-nummer: 1214366-19-4