3-(BOC-amino)pyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901723-1G
OR901723-5G
APOSOR901723-1GEA
0
DKK
APOSOR901723-1G
APOSOR901723-5G
3-(BOC-amino)pyridin 95%
3-(BOC-amino)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179231 CAS-nummer: 56700-70-0 |