2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901702-100G OR901702-25G OR901702-5G
APOSOR901702-100GEA 4750 DKK
APOSOR901702-100G APOSOR901702-25G APOSOR901702-5G
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Formel: C₁₂H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036158
CAS-nummer: 1221793-63-0