3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901695-100G OR901695-25G
APOSOR901695-100GEA 0 DKK
APOSOR901695-100G APOSOR901695-25G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955620
CAS-nummer: 15177-57-8