6-Phenyl-2-pyridone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 1640 DKK
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formel: C₁₁H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059760
CAS-nummer: 19006-82-7