2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 610 DKK
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111560
CAS-nummer: 24195-07-1