2-Chloro-6-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 327 DKK
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462389
CAS-nummer: 4295-11-8