Methyl-2-quinolyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 898 DKK
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01070847
CAS-nummer: 6931-16-4