N-tert-Butylisonicotinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901667-1G OR901667-25G OR901667-5G
APOSOR901667-1GEA 382 DKK
APOSOR901667-1G APOSOR901667-25G APOSOR901667-5G
N-tert-Butylisonicotinamide 98%
N-tert-Butylisonicotinamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466497
CAS-nummer: 65321-30-4