2-Chloro-8-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901660-1G OR901660-5G
APOSOR901660-1GEA 0 DKK
APOSOR901660-1G APOSOR901660-5G
2-Chloro-8-methylquinoline 98%
2-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11108682
CAS-nummer: 4225-85-8