8-Methyl-2-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
8-Methylquinolin-2(1H)-one, 8-Methyl-2(1H)-quinolinone
OR901652-1G
OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA
371
DKK
APOSOR901652-1G
APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-quinolinol 98%
8-Methyl-2-quinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO Molekylvægt: 159.1846 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13195790 CAS-nummer: 4053-36-5 |