3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR901629-1G OR901629-5G
APOSOR901629-1GEA 1090 DKK
APOSOR901629-1G APOSOR901629-5G
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664031
CAS-nummer: 1849-53-2