3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 1120 DKK
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412060
CAS-nummer: 62235-61-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III